Learn More
Bromate / bromure de potassium, solution normalisée 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals
Code produit p-4408582
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
Conditionnement:
1L
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11353697 1 L 1L
11363697 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11353697 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035593.K2
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
KBrO3/KBr
Potassium bromate/Potassium bromide is used as an analytical reagent for volumetric analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire KBrO3/KBr
Numéro MDL MFCD00011359
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium bromate/Potassium bromide
Odeur Odorless
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Solubilité Miscible with water
Quantité 1 L
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium bromate/Potassium bromide, 0.1N Standardized Solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium bromide, Potassium bromate