Learn More
Solution de bromate de potassium 0,016 mol/l, Fisher Chemical™
Code produit 12903574 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12903574 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12903574 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur VL 253 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.08€
    120.26€ / 1000mL
    Économisez 10.82€
    8% de réduction
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Bromate
Conditionnement Flacon
CAS 1-2-7758
Formule moléculaire BrKO3
Concentration 0,016 à 0,017 M
Clé InChI OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
Nom IUPAC bromate de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 167.00
CID PubChem 23673461
Quantité 1000 mL
ChEBI CHEBI:38211
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium bromate 0.1N (1/60M). Volumetric Solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .