Learn More
Solution de bromate de potassium, 0,0167 M Pharmacopée européenne, Fisher Chemical™
Code produit 12930874 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12930874 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12930874 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur VL 035 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.00€
    173.88€ / 1000mL
    Économisez 13.12€
    7% de réduction
Les réactifs de la pharmacopée sont conçus pour être utilisés dans les analyses de pharmacopée et les monographies, produits dans le cadre ISO 9001 conforme aux BPF, et aux spécifications de la pharmacopée, à l’aide des composants de qualité des réactifs de la pharmacopée et de l’eau répondant aux exigences pertinentes de la monographie de la pharmacopée pour l’eau purifiée. Certaines normes pharmacopée sont également agréées ISO 17025 et ISO 43
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium bromate solution
Conditionnement Flacon
CAS 1-2-7758
Formule moléculaire BrKO3
Concentration 0.0167 M
Clé InChI OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
Nom IUPAC bromate de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 167.00
CID PubChem 23673461
Quantité 1000 mL
ChEBI CHEBI:38211
Qualité Eu. Ph. Référence
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium bromate 0.0167M. Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3004400
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .