Learn More
Solution de bromate de potassium, volumetrique, 1/60 M KBrO3 (0,1N), Solstice
Code produit 15614140
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15614140 1 L Flacon poly 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15614140 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 342681L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.00€
    75.22€ / 1L
    Économisez 10.78€
    12% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Volumétrique, 1/60 M KBrO3 (0.1N)
Les produits de titration de haute qualité de Solstice couvrent l'ensemble du flux de travail et comprennent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium bromate solution
CAS 1-2-7758
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon poly
Formule moléculaire BrKO3
Formule linéaire KBrO3
Numéro MDL MFCD00011359
Numéro UN NONH for all modes of transport
Synonyme potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
Clé InChI OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
Nom IUPAC bromate de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 167.00
CID PubChem 23673461
ChEBI CHEBI:38211
Poids de la formule 167g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium bromate solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium bromate