Learn More
Bromate de potassium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium Bromate |
| CAS | 7758-01-2 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule moléculaire | Br O3 . K |
| Synonyme | Bromic acid','potassium salt (1:1), Bromic acid','potassium salt (8CI,9CI), Potassium bromate |
| Formule InChI | InChI=1S/BrHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [K+].[O-]Br(=O)=O |
| Nom IUPAC | bromate de potassium |
| Poids moléculaire (g/mol) | 167 |
| Poids de la formule | 165.8668 |