Learn More
Bromure de potassium, 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10722135 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10722135 5 kg Flacon en plastique 5kg
10163830 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10722135 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 196480050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.00€
    171.00€ / 5kg
    Économisez 12.00€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2-3-7758
Formule moléculaire BrK
Poids moléculaire (g/mol) 119.00
Numéro MDL MFCD00011358
Clé InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
CID PubChem 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Specifications
Point d’ébullition 1435.0°C
Nom chimique ou matériau Potassium bromide
Point de fusion 734.0°C
Note relative au nom Extra Pure
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline et morceaux
Quantité 5 kg
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Formule linéaire KBr
Merck Index 15, 7739
Informations sur la solubilité Solubility in water: 650g/L (20°C). Other solubilities: 1020g/L water (100°C),1.42g/L ethanol (25°C),217g/L glycerol,4g/L alcohol
Nom IUPAC bromure de potassium
Poids de la formule 119
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Extra pur
Perte à la dessiccation 1% max.
Conditionnement Flacon en plastique
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium bromide
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium bromide