Learn More
Bromure de potassium, +99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 1435.0°C |
| Nom chimique ou matériau | Potassium bromide |
| Point de fusion | 734.0°C |
| Note relative au nom | p.a. |
| Couleur | Blanc |
| pH | 5.0 to 8.8 (5% soln. at 20°C) |
| Forme physique | Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux |
| Quantité | 2.5 kg |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (Argentometry) |
| Formule linéaire | KBr |
| Show More |
Safety and Handling
- Potassium bromide
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium bromide