Learn More
Bromure de potassium, + 99 %, pour spectroscopie, qualité IR, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10003163 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10003163 500 g Flacon en plastique 500g
10318243 25 g Flacon en plastique 25g
10793201 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10003163 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 206395000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    331.00€
    310.00€ / 500g
    Économisez 21.00€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la spectroscopie IR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7758-02-3
Formule moléculaire BrK
Poids moléculaire (g/mol) 119.00
Numéro MDL MFCD00011358
Clé InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
CID PubChem 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Specifications
Point d’ébullition 1435.0°C
Nom chimique ou matériau Potassium bromide
Point de fusion 734.0°C
Note relative au nom 99+%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 500 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Argentometry)
Formule linéaire KBr
Merck Index 15, 7739
Informations sur la solubilité Solubility in water: 650g/L (20°C). Other solubilities: 1020g/L water (100°C),1.42g/L ethanol (25°C),217g/L glycerol,4g/L alcohol
Nom IUPAC bromure de potassium
Poids de la formule 119
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Spectroscopie
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium bromide
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement