Learn More
Bromure de potassium, 99+ %
Code produit 11457807
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1000 g
2.5 kg
5000 g
Conditionnement:
1000g
100g
2.50kg
250g
5000g
500g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11457807 5000 g 5000g
11454020 100 g 100g
11447807 250 g 250g
11464020 500 g 500g
11437807 1000 g 1000g
11474020 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11457807 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16339.0I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    289.00€
    251.65€ / 5000g
    Économisez 37.35€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 7758-02-3 | BrK | 119,00 g/mole
Utilisé comme réactif analytique et agent oxydant. Le bromate de potassium est principalement utilisé comme agent de maturation pour la farine et comme conditionneur de pâte. Il est également utilisé comme réactif de laboratoire dans des composés à processus permanent tels que les additifs alimentaires et les explosifs.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Utilisé comme réactif analytique et agent oxydant. Le bromate de potassium est principalement utilisé comme agent de maturation pour la farine et comme conditionneur de pâte. Il est également utilisé comme réactif de laboratoire dans des composés à processus permanent tels que les additifs alimentaires et les explosifs.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’alcool, mais insoluble dans l’acétone et l’éthanol.
Remarques
Oxydant fort. Incompatible avec les matériaux combustibles, les matières organiques, les agents réducteurs, l’aluminium et les métaux en poudre fine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2-3-7758
Formule moléculaire BrK
Poids moléculaire (g/mol) 119.00
Numéro MDL MFCD00011358
Clé InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
CID PubChem 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Spécification
Point d’ébullition 1435°C
Nom chimique ou matériau Potassium bromide
Point de fusion 730°C
Quantité 5000 g
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.559
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.75
Merck Index 14,7618
Informations sur la solubilité Slightly soluble in alcohol but insoluble in acetone and ethanol.
Nom IUPAC bromure de potassium
Poids de la formule 119.01
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium bromide
RUO– À des fins de recherche uniquement