Learn More
Bromure de potassium, 99+ %
Product Code. 11474020
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1000 g
2.5 kg
5000 g
Unit Size:
1000g
100g
2.50kg
250g
5000g
500g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11474020 2.5 kg 2.50kg
11454020 100 g 100g
11447807 250 g 250g
11464020 500 g 500g
11437807 1000 g 1000g
11457807 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11474020 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A16339.A4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00€
    141.65€ / 2.5kg
    Économisez 20.35€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS : 7758-02-3 | BrK | 119,00 g/mole
Utilisé comme réactif analytique et agent oxydant. Le bromate de potassium est principalement utilisé comme agent de maturation pour la farine et comme conditionneur de pâte. Il est également utilisé comme réactif de laboratoire dans des composés à processus permanent tels que les additifs alimentaires et les explosifs.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Utilisé comme réactif analytique et agent oxydant. Le bromate de potassium est principalement utilisé comme agent de maturation pour la farine et comme conditionneur de pâte. Il est également utilisé comme réactif de laboratoire dans des composés à processus permanent tels que les additifs alimentaires et les explosifs.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’alcool, mais insoluble dans l’acétone et l’éthanol.
Remarques
Oxydant fort. Incompatible avec les matériaux combustibles, les matières organiques, les agents réducteurs, l’aluminium et les métaux en poudre fine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2-3-7758
Formule moléculaire BrK
Poids moléculaire (g/mol) 119.00
Numéro MDL MFCD00011358
Clé InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
CID PubChem 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Specifications
Point d’ébullition 1435°C
Nom chimique ou matériau Potassium bromide
Point de fusion 730°C
Quantité 2.5 kg
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.559
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.75
Merck Index 14,7618
Informations sur la solubilité Slightly soluble in alcohol but insoluble in acetone and ethanol.
Nom IUPAC bromure de potassium
Poids de la formule 119.01
Pourcentage de pureté ≥99%
Show More Show Less
RUO– À des fins de recherche uniquement