Learn More
Bromure de potassium, ACS, 99 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11327467
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11327467 250 g 250g
11357467 50 g 50g
11337467 1 kg 1kg
11347467 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11327467 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012612.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Pour la fabrication de papiers photographiques, la photogravure en couleur et la lithographie, la spectroscopie
Used in manufacturing of photographic papers, engraving and lithography, in spectroscopy, and as an analytical lab reagent. Potassium bromide is applied as a veterinary drug, as an antiepileptic medication for dogs. It is utilized for the bromination of alkenes using cerium(IV) ammonium nitrate. It plays an essential role with diacetoxy iodobenzene for the efficient bromination of alkenes and alkynes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2-3-7758
Formule moléculaire BrK
Poids moléculaire (g/mol) 119.00
Numéro MDL MFCD00011358
Clé InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
CID PubChem 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Spécification
Point d’ébullition 1435°C
Nom chimique ou matériau Potassium bromide
Point de fusion 730°C
Note relative au nom For analysis ACS
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 250 g
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.559
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White powder/crystalline/beads
Plage de pourcentage du dosage 99% min.
Densité 2.75
Informations sur la solubilité Freely soluble in water. Soluble in alcohol,glycerol.
Nom IUPAC bromure de potassium
Poids de la formule 119.01
Qualité ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium bromide