Learn More
Bromure de potassium, certifié AR pour l'analyse, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Point d’ébullition | 1435 °C |
| Point de fusion | 734 °C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 5 à 8,8 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 250 g |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Tension de vapeur | < ° 0,01 mmHg à 20C |
| Nom IUPAC | bromure de potassium |
| Poids de la formule | 119g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium bromide