Learn More
Bromure de potassium, cristal, A.C.S. BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T. Baker™
Code produit 15538074 Tous les produits J.T.Baker Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15538074 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15538074 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 299701
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Bromide
CAS 7758-02-3, 7732-18-5
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Formule moléculaire BrK
Numéro MDL MFCD00011358
Synonyme Bromure de potassium, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
Clé InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[Br-]
Nom IUPAC Bromure de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 119.00
CID PubChem 253877
ChEBI CHEBI:32030
Poids de la formule 118.99
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED
Conditionnement Flacon poly
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium bromide 
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium bromide 