Learn More
Cristal optique rectangulaire en bromure de potassium, 30 mm x 15 mm x 4 mm, poli des deux côtés, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium bromide crystal optic rectangle |
| Note relative au nom | 30mm x 15mm x 4mm, Polished both sides |
| CAS | 2-3-7758 |
| Quantité | 1 Ea. |
| Formule moléculaire | BrK |
| Numéro MDL | MFCD00011358 |
| Synonyme | potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095 |
| Clé InChI | IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [K+].[Br-] |
| Nom IUPAC | bromure de potassium |
| Afficher plus |