Learn More
Cristal optique rectangulaire en bromure de potassium, 38,5 mm x 19,5 mm x 4 mm, poli des deux côtés, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15423655
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15423655 1 Ea. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15423655 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 038469.KT
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium bromide crystal optic rectangle
Note relative au nom 38.5mm x 19.5mm x 4mm, Polished both sides
CAS 2-3-7758
Quantité 1 Ea.
Formule moléculaire BrK
Numéro MDL MFCD00011358
Synonyme potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
Clé InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[Br-]
Nom IUPAC bromure de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 119.00
CID PubChem 253877
ChEBI CHEBI:32030