Learn More
Bromure de potassium, pour la spectroscopie infrarouge, Solstice
Code produit 15624700
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
6 x 100 g
Conditionnement:
100g
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15624700 100 g 100g
15644700 6 x 100 g 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15624700 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 34919100G
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
pour la spectroscopie IR
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2-3-7758
Formule moléculaire BrK
Poids moléculaire (g/mol) 119.00
Numéro MDL MFCD00011358
Clé InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
CID PubChem 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium bromide
Forme physique Solid
Quantité 100 g
Formule linéaire KBr
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC bromure de potassium
Poids de la formule 119g/mol
Qualité Not Available
Tension de vapeur 0,01 mmHg (20 °C), 1 mmHg (795 °C)