Learn More
Bromure de potassium, qualité FT-IR, ≥ 99 % sur la base des métaux traces, Honeywell Fluka™
Code produit 15632160 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15632160 100 g 100g
15642160 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15632160 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 221864100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 2-3-7758
Formule moléculaire BrK
Poids moléculaire (g/mol) 119.00
Numéro MDL MFCD00011358
Clé InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
CID PubChem 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Bromide
Quantité 100 g
Formule linéaire KBr
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC bromure de potassium
Poids de la formule 119g/mol
Pourcentage de pureté ≥99% (trace metals basis)
Conditionnement Flacon poly
Tension de vapeur 1mmHg (795°C), 0.01mmHg (20°C)
Identifiant produit
  • Potassium bromide