Learn More
Bromure de potassium, qualité FT-IR, ≥ 99 % sur la base des métaux traces, Honeywell Fluka™
Code produit 15642160 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15642160 25 g 25g
15632160 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15642160 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 22186425G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 2-3-7758
Formule moléculaire BrK
Poids moléculaire (g/mol) 119.00
Numéro MDL MFCD00011358
Clé InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
CID PubChem 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Spécification
Point d’ébullition 1,383°C
Nom chimique ou matériau Potassium bromide
Point de fusion 734°C (literature)
Note relative au nom FT-IR Grade, ≥99% trace metals basis
% max. CAS 100.0000%
Quantité 25 g
Formule linéaire KBr
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC bromure de potassium
Poids de la formule 119
Pourcentage de pureté >99%
Conditionnement Flacon poly
Tension de vapeur 1mmHg (795°C), 0.01mmHg (20°C)
Densité 2.73 g/cm3