Learn More
Bromure de potassium, qualité FTIR, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11344757
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11344757 25 g 25g
11359107 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11344757 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039794.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119.00 g/mol
Potassium bromide is used as a veterinary drug, as an antiepileptic medication for dogs. It used for removal of peripheral membrane proteins. Potassium bromide and sodium perborate play an important role for mild and regioselective oxidative bromination of anilines. Its Pellet is useful for fine structural characteristics by infared spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2-3-7758
Formule moléculaire BrK
Poids moléculaire (g/mol) 119.00
Numéro MDL MFCD00011358
Clé InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
CID PubChem 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Specifications
Point d’ébullition 1435°C
Nom chimique ou matériau Potassium Bromide
Point de fusion 730°C
Note relative au nom FTIR Grade
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Indice de réfraction 1.559
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.75 g/mL
Informations sur la solubilité Soluble in water and slightly soluble in diethyl ether. Insoluble in acetate.
Nom IUPAC bromure de potassium
Poids de la formule 119.01
Qualité Premium FTIR
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium bromide
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium bromide