Learn More
Bromure de potassium, pour la spectroscopie IR, Fisher Chemical
Code produit 10714001 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Cuve en verre
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10714001 100 g Cuve en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10714001 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/4020/48
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 7758-02-3 | BrK | 119,00 g/mol
Cuve en verre de 100g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 1435 °C
Point de fusion 734 °C
CAS 2-3-7758
Couleur Blanc
pH 5 à 8,8
Forme physique Solide
Quantité 100 g
Conditionnement Cuve en verre
Tension de vapeur < ° 0,01 mmHg à 20C
Formule moléculaire BrK
Numéro MDL MFCD00011358
Synonyme potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
Clé InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[Br-]
Nom IUPAC bromure de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 119.00
CID PubChem 253877
ChEBI CHEBI:32030
Poids de la formule 119g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium bromide