Learn More
Potassium bromide, Premium FTIR Grade
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Point d’ébullition | 1435°C |
| Nom chimique ou matériau | Potassium bromide |
| Point de fusion | 730°C |
| Forme physique | Powder |
| Quantité | 200 Pc. |
| Odeur | Odorless |
| Conditionnement | 0.5g packets |
| Indice de réfraction | 1.559 |
| Densité | 2.75 g/mL |
| Formule linéaire | KBr |
| Mehr anzeigen |