Learn More
Bromure de potassium, puriss., Solstice
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium Bromide |
| Note relative au nom | Répond aux spécifications analytiques de Ph. Eur.BP, USP |
| CAS | 7758-02-3, 14708-99-7 |
| Forme physique | Solid |
| Quantité | 100 g |
| Formule linéaire | KBr |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Nom IUPAC | bromure de potassium |
| Poids de la formule | 119g/mol |
| Pourcentage de pureté | 99,5 à 100,5 % |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium bromide
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium bromide