Learn More
Solution de bromure de potassium 0,5 mol/l, Fisher Chemical™
Code produit 12913574 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12913574 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12913574 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur VL 254 1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Bromide
Conditionnement Flacon
CAS 7758-02-3, 7732-18-5
Formule moléculaire BrK
Concentration 0.5 M
Numéro MDL MFCD00011358
Synonyme potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
Clé InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[Br-]
Nom IUPAC bromure de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 119.00
CID PubChem 253877
Quantité 1000 mL
ChEBI CHEBI:32030