Learn More
Solution de bromure de potassium, 1 mol/L, Fisher Chemical™
Code produit 12923574 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12923574 1000 mL Flacon 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12923574 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur VL 255 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.68€
    133.26€ / 1000mL
    Économisez 42.42€
    24% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Bromide
CAS 7758-02-3, 7732-18-5
Quantité 1000 mL
Formule moléculaire BrK
Numéro MDL MFCD00011358
Synonyme Bromure de potassium, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
Clé InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[Br-]
Nom IUPAC Bromure de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 119.00
CID PubChem 253877
ChEBI CHEBI:32030
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M (1N)
Conditionnement Flacon
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium bromide 1M Volumetric solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium bromide