Learn More
Bromure de potassium, TraceSELECT™, ≥99,99 % (à base de métaux), Honeywell™ Fluka™
Code produit 15627440 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15627440 25 g Flacon poly 25g
15617440 100 g Flacon poly 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15627440 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 9073725G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 2-3-7758
Formule moléculaire BrK
Poids moléculaire (g/mol) 119.00
Numéro MDL MFCD00011358
Clé InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
CID PubChem 253877
ChEBI CHEBI:32030
Nom IUPAC bromure de potassium
SMILES [K+].[Br-]
Spécification
Point d’ébullition 1383°C
Nom chimique ou matériau Potassium bromide
Point de fusion 734°C
Couleur Incolore
Quantité 25 g
Formule linéaire KBr
Numéro UN NONH for all modes of transport
Informations sur la solubilité 656g/L at 20°C
Poids de la formule 119g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.9995% (metals basis)
Qualité TraceSELECT
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Aspect Solid
Tension de vapeur 0.01mmHg (20°C), 1mmHg (795°C)
Densité In water 2.73g/cm3 at 20°C