Learn More
Potassium Bromide, TRC
Code produit 30003519
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30003519 10 g 10g
30010694 100 g 100g
30004697 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30003519 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP69504510G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-02-3
Formule moléculaire Br K
Poids moléculaire (g/mol) 119
Synonyme Potassium bromide, NSC 77367, Potassium bromide, NSC 77367
Nom IUPAC potassium;bromide
SMILES [K+].[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium bromide
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
Poids de la formule 117.882