Learn More
Bromure de potassium, TRC
Product Code. 30010694
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30010694 100 g 100g
30003519 10 g 10g
30004697 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30010694 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP695045100G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7758-02-3
Formule moléculaire Br K
Poids moléculaire (g/mol) 119
Synonyme Potassium bromide, NSC 77367, Potassium bromide, NSC 77367
Nom IUPAC bromure de potassium
SMILES [K+].[Br-]
Specifications
Nom chimique ou matériau Potassium bromide
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
Poids de la formule 117.882