Learn More
Bromométhyltrifluoroborate de potassium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10515490 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10515490 1 g 1g
10008239 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10515490 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 431530010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 888711-44-2 | CH2BBrF3K | 200.83 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 888711-44-2
Formule moléculaire CH2BBrF3K
Poids moléculaire (g/mol) 200.83
Clé InChI AZDFPIRYUOCVCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium bromomethyl trifluoroborate, potassium bromomethyltrifluoroborate, potassium bromomethyl trifluoroboranuide, potassium bromomethyl trifluoro boranuide, potassium bromomethyl trifluoro borate 1-, borate 1-, bromomethyl trifluoro-, potassium 1:1 , t-4, pubchem11564, bromomethyl potassium trifluoroborate, postassium bromomethyltrifluoroborate, trifluoro bromomethyl potassioboron v
CID PubChem 23690312
Nom IUPAC bromométhyl(trifluoro)boranuide potassique
SMILES [B-](CBr)(F)(F)F.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium bromomethyltrifluoroborate
Point de fusion 220.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 95%
Poids de la formule 200.83
Pourcentage de pureté 95%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium bromomethyltrifluoroborate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.