Learn More
Carbonate de potassium, + 99 %, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10742241 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Tambour en fibre
Conditionnement:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10742241 5 kg Récipient en plastique 5kg
10674892 1 kg Flacon en plastique 1kg
10237003 25 kg Tambour en fibre 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10742241 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 198040050
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 584-08-7 | CK2O3 | 138.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Absorbant pour analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 584-08-7
Formule moléculaire CK2O3
Poids moléculaire (g/mol) 138.21
Numéro MDL MFCD00011382
Clé InChI BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
CID PubChem 11430
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium carbonate
Point de fusion 891.0°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc
Forme physique Poudre ou poudre granulaire
Quantité 5 kg
Perte à la dessiccation 1% max. (300°C)
Conditionnement Récipient en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire K2CO3
Fieser 01,1014; 04,50; 05,552; 08,408; 09,382; 10,323; 11,433; 12,403; 13,233; 15,167
Merck Index 15, 7740
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1120g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in ethanol, insoluble in acetone
Nom IUPAC dipotassium carbonate
Poids de la formule 138.21
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique