Learn More
Carbonate de potassium anhydre, certifié AR pour analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., Fisher Chemical
Code produit 10497260 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10497260 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10497260 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/4120/60
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Spécification
Point de fusion 891 °C
CAS 584-08-7
Couleur Blanc
pH 11,5 à 12
Forme physique Solide en poudre
Quantité 1 kg
Formule moléculaire CK2O3
Numéro MDL MFCD00011382
Synonyme potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
Clé InChI BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Nom IUPAC dipotassium ; carbonate
Poids moléculaire (g/mol) 138.21
CID PubChem 11430
Poids de la formule 138,21g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium carbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.