Learn More
Carbonate de potassium anhydre, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Product Code. 10637612 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Unit Size:
1kg
2.50kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10637612 5 kg Récipient en plastique 5kg
10121440 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
10558820 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
10264250 2.5 kg Récipient de poudre en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10637612 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P/4080/65
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Carbonate de potassium anhydre, extra pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 584-08-7
Formule moléculaire CK2O3
Poids moléculaire (g/mol) 138.21
Numéro MDL MFCD00011382
Clé InChI BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
CID PubChem 11430
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Specifications
Point de fusion 891°C
Couleur Blanc
pH 11.5 to 12
Forme physique Solide en poudre
Quantité 5 kg
Nom IUPAC dipotassium carbonate
Poids de la formule 138.21g/mol
Conditionnement Récipient en plastique
compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium carbonate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.