Learn More
Carbonate de potassium, anhydre, granulaire, réactif A.C.S. BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T. Baker™
Tous les produits J.T.Baker ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium Carbonate |
| Note relative au nom | Anhydre |
| Forme physique | Granulaire |
| Quantité | 2.5 kg |
| Nom IUPAC | dipotassium ; carbonate |
| Poids de la formule | 138.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥99.0% |
| Qualité | Réactif ACS BAKER ANALYZED™ |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré à col large |
| Gravité spécifique | 1L = 2.29kg |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium carbonate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium carbonate