Learn More
Carbonate de potassium anhydre (poudre granulaire blanche), Fisher BioReagents
Description
Flacon en verre ; 500g
Ce sel de potassium est utilisé dans les tampons pour les applications de biologie moléculaire et de culture cellulaire.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium Carbonate Anhydrous |
| Point de fusion | 891°C |
| CAS | 584-08-7 |
| Couleur | Blanc |
| pH | 11.5 to 12 |
| Forme physique | Poudre / Solide |
| Quantité | 500 g |
| Plage de pourcentage du dosage | ≥99 % |
| Formule moléculaire | CK2O3 |
| Numéro MDL | MFCD00011382 |
| Afficher plus |