Learn More
Carbonate de potassium, Puratronic™, 99,997 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Potassium carbonate has a wide range of industrial and research applications. The major use of potassium carbonate is the manufacture of chemicals, fertilizers, soap and glass. It is used as a drying agent for solvents especially if there are traces of acids present, and as a scavenger of acids produced in organic synthesis. It is used as a buffering agent during the production of wine. It is also used as a fire suppressant in extinguishers. In organic synthesis, it is an extensively used reagent for the alkylation and arylation reactions on carbon, sulfur, nitrogen, and oxygen centres. It is also used in aldol condensation, Michael reaction, acylation, Wittig reaction, Knoevenagel reaction, elimination reaction, epoxide opening, cyclization, metal-catalyzed cross coupling reaction, hydration, and a wide array of reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium carbonate |
| Point de fusion | 891°C |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 25 g |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.99% (metals basis) |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Densité | 2.29 |
| Beilstein | 4267587 |
| Merck Index | 14,7619 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Potassium carbonate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium carbonate