Learn More
Carbonate de potassium, puriss p.a, ACS, ≥99,0 % (T), Solstice
Code produit 15695910
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
4 x 2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
25kg
4 pièces
500g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15695910 250 g Flacon poly 250g
15625920 500 g Flacon poly 500g
15675910 1 kg Flacon poly 1kg
15685910 2.5 kg Flacon poly 2.50kg
15615920 4 x 2.5 kg Flacon poly 4 pièces
15605920 25 kg Flacon poly 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15695910 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 60109250G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.00€
    31.67€ / 250g
    Économisez 3.33€
    9% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Puriss. p.a., réactif ACS, anhydre, ≥ 99,0 % (T)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 584-08-7
Formule moléculaire CK2O3
Poids moléculaire (g/mol) 138.21
Numéro MDL MFCD00011382
Clé InChI BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
CID PubChem 11430
Nom IUPAC dipotassium ; carbonate
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium carbonate
Point de fusion 891 °C
Couleur Incolore ou blanc
Quantité 250 g
Formule linéaire K2CO3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4267587
Poids de la formule 138,21g/mol
Pourcentage de pureté ≥99,0 % (T)
Qualité ACS
Conditionnement Flacon poly
Densité 2,430 g/cm3
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium carbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium carbonate