Learn More
Carbonate de potassium, Purum p.a., anhydre, ≥99,0 % (T), Solstice
Product Code. 16693954
Change view
Click to view available options
20 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code.
16693954 20 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16693954 Supplier Fluka Supplier No. 6011020KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    855.00€
    808.04€ / 20kg
    Économisez 46.96€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-01-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nom chimique ou matériau Potassium carbonate
Point de fusion 891 °C
CAS 584-08-7
Couleur Blanc
% max. CAS ≤ 100%
pH 11.6
Quantité 20 kg
Formule moléculaire CK2O3
Formule linéaire K2CO3
Numéro MDL MFCD00011382
Beilstein 4267587
Clé InChI BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Nom IUPAC carbonate de dipotassium
Poids moléculaire (g/mol) 138.21
Qualité Réactif
Densité 2,430 g/cm³ (19 °C)