Learn More
Carbonate de potassium, qualité réactif, Solstice
Tous les produits Solstice Research Chemicals ProduitsDescription
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium carbonate |
| Forme physique | Powder |
| Quantité | 1 kg |
| Formule linéaire | K2CO3 |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 4267587 |
| Nom IUPAC | dipotassium ; carbonate |
| Poids de la formule | 138,21g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥98 % |
| Qualité | Réactif |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium carbonate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium carbonate