Learn More
Chlorate de potassium, solstice
Code produit 15623320
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
25 kg
Conditionnement:
25kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15623320 500 g 500g
15613320 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15623320 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 31247500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.00€
    89.87€ / 500g
    Économisez 9.13€
    9% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Certifié pur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3811-04-9
Formule moléculaire ClKO3
Poids moléculaire (g/mol) 122.55
Numéro MDL MFCD00011361
Clé InChI VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium chlorate, fekabit, potcrate, kaliumchlorat, anforstan, berthollet salt, salt of tarter, berthollet's salt, chlorate of potash, chloric acid, potassium salt
CID PubChem 6426889
Nom IUPAC potassium ; chlorate
SMILES [O-]Cl(=O)=O.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Chlorate
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Forme physique Solid
Quantité 500 g
Formule linéaire KClO3
Numéro UN 1485
Poids de la formule 122,55g/mol
Pourcentage de pureté ≥99 %
Qualité ACS/certifié pur