Learn More
Chlorure de potassium, ≈0,000027 M, étalon de conductivité, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490660
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
Conditionnement:
1L
4L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11490660 500 mL 500mL
11315148 1 L 1L
11305148 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490660 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044065.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7447-40-7
Formule moléculaire ClK
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
Numéro MDL MFCD00011360
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Specifications
Nom chimique ou matériau Potassium chloride Conductivity Standard
Note relative au nom 10μmho at 25°C
Odeur Odorless
Forme physique Liquide
Concentration ≈0.000027 M
Nom IUPAC Chlorure de potassium
Quantité 500 mL
Poids de la formule 74.55