Learn More
Chlorure de potassium, 0,010 M, étalon de conductivité, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11306139
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
Conditionnement:
1L
4L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11306139 500 mL 500mL
11315417 1 L 1L
11325417 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11306139 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042679.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7447-40-7 , 7732-18-5
Formule moléculaire ClK
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
Numéro MDL MFCD00011360
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium chloride
Note relative au nom 1413μmho at 25°C
Odeur Odorless
Tension de vapeur 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Plage de pourcentage du dosage 0.010M
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Solubilité Miscible with water
Nom IUPAC Chlorure de potassium
Quantité 500 mL
Poids de la formule 74.55
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Chlorure de potassium :0,075 % ; eau :99,925%