Learn More
Chlorure de potassium, 0,010 M, étalon de conductivité, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11315417
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
Conditionnement:
1L
4L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11315417 1 L 1L
11306139 500 mL 500mL
11325417 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11315417 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042679.K2
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7447-40-7 , 7732-18-5
Formule moléculaire ClK
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
Numéro MDL MFCD00011360
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium chloride
Note relative au nom 1413μmho at 25°C
Odeur Odorless
Tension de vapeur 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Densité 1g/cm3 at 20°C
Plage de pourcentage du dosage 0.010M
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Solubilité Miscible with water
Nom IUPAC Chlorure de potassium
Quantité 1 L
Poids de la formule 74.55
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Chlorure de potassium :0,075 % ; eau :99,925%