Learn More
Chlorure de potassium, solution aqueuse 3M, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11335677
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11335677 250 mL 250mL
11345677 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11335677 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043398.AK
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Pour le remplissage des électrodes Calomel
For refilling calomel electrodesPotassium chloride, 3M aq. solution is used for volumetric analysis in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7447-40-7 , 7732-18-5
Formule moléculaire ClK
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
Numéro MDL MFCD00011360
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
Nom IUPAC Chlorure de potassium
SMILES [Cl-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium chloride
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 250 mL
Plage de pourcentage du dosage 3M
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 74.55
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Chlorure de potassium :23 % ; eau :77%
Odeur Odorless
Tension de vapeur 17mm Hg at 20°C