Learn More
Chlorure de potassium, 99,999 %, (à base de métaux en traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10311240 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10311240 25 g Flacon en plastique 25g
10453150 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10311240 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 268960250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00€
    109.00€ / 25g
    Économisez 8.00€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7447-40-7
Formule moléculaire ClK
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
Numéro MDL MFCD00011360
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spécification
Point d’ébullition 1420.0°C
Nom chimique ou matériau Potassium chloride
Point de fusion 770.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 25 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99.999%
Formule linéaire KCl
Fieser 06,48
Merck Index 15,7742
Informations sur la solubilité Solubility in water: 340g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether and acetone
Nom IUPAC Chlorure de potassium
Poids de la formule 74.54
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Base de métaux à l’état de traces