Learn More
Chlorure de potassium, + 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10703344 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Tambour en fibre
Conditionnement:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10703344 5 kg Flacon en plastique 5kg
10236350 1 kg Flacon en plastique 1kg
15169223 25 kg Tambour en fibre 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10703344 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 196770050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    254.00€
    238.00€ / 5kg
    Économisez 16.00€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique pour analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7447-40-7
Formule moléculaire ClK
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
Numéro MDL MFCD00011360
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spécification
Point d’ébullition 1420.0°C
Nom chimique ou matériau Potassium chloride
Point de fusion 770.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.0 to 100.5% (on dried substance) (Argentometry)
Formule linéaire KCl
Fieser 06,48
Merck Index 15,7742
Informations sur la solubilité Solubility in water: 340g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol,insoluble in ether and acetone
Nom IUPAC Chlorure de potassium
Poids de la formule 74.54
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Perte à la dessiccation 0.5 % max. (1 g, 105°C, 3 hrs)