Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorure de potassium, 99 %, qualité biologie moléculaire
Code produit 15406259
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15406259 1 kg 1kg
15496249 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15406259 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J64189.A1
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7447-40-7
Formule moléculaire ClK
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
Numéro MDL MFCD00011360
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spécification
Point d’ébullition 1500°C (sublimation)
Nom chimique ou matériau Potassium chloride
Point de fusion 773°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 1.984 g/mL
Merck Index 14,7621
Nom IUPAC Chlorure de potassium
Poids de la formule 74.55
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Biologie moléculaire