Learn More
Chlorure de potassium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459133
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 g
25,000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
25000g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459133 5000 g 5000g
11444783 1000 g 1000g
11469133 25,000 g 25000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459133 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11662.0I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00€
    126.65€ / 5000g
    Économisez 14.35€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de potassium est principalement utilisé dans la fabrication d’engrais. Il s’utilise en médecine comme recharge électrolytique et pour traiter l’hypokaliémie avec sa préparation pharmaceutique, une condition dans laquelle le niveau de potassium dans le sang est bas. En outre, il s’utilise comme agent de débit dans le soudage et le coulage de métal. Il est utile dans les unités d’adoucisseur d’eau, dans certains produits de dégivrage et pour l’étalonnage de l’équipement de surveillance des rayonnements. Il s’utilise comme scotophore dans les CRT à traces sombres.
Solubilité
Librement soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’éther.
Remarques
Hygroscopique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7447-40-7
Formule moléculaire ClK
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
Numéro MDL MFCD00011360
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
Nom IUPAC Chlorure de potassium
SMILES [Cl-].[K+]
Spécification
Point d’ébullition 1500°C (sublimation)
Nom chimique ou matériau Potassium chloride
Point de fusion 773°C
Quantité 5000 g
Merck Index 14,7621
Informations sur la solubilité Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in ether.
Poids de la formule 74.55
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.49
Sensibilité Hygroscopic
Densité 1.984