Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorure de potassium, pour la biochimie
Code produit 12632700 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12632700 2.5 kg 2.50kg
15700879 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12632700 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 418200025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    196.00€ / 2.5kg
    Économisez 14.00€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique pour la biochimie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7447-40-7
Formule moléculaire ClK
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
Numéro MDL MFCD00011360
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
Nom IUPAC Chlorure de potassium
SMILES [Cl-].[K+]
Spécification
Point d’ébullition 1420.0°C
Nom chimique ou matériau Potassium chloride
Point de fusion 770.0°C
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire KCl
Fieser 06,48
Merck Index 15,7742
Informations sur la solubilité (1 M in water) Clear colorless
Poids de la formule 74.54
Qualité Biochimie