Learn More
Chlorure de potassium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10375810 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10375810 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
10684922 5 kg Récipient en plastique 5kg
10684732 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10375810 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/4280/53
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
ClK, numéro CAS-7447-40-7, klotrix, muriate de potasse, chlorure de potassium kcl, chlorvescent, kalitabs, klor-con, enseal, chlorure de potassium, sylvite, slow-k, 500 g, 1 420°C, CHEBI:32588 , Blanc, 74,54 g/mol, WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M, chlorure de potassium, 770°C, 11360, 74,548
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7447-40-7
Formule moléculaire ClK
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
Numéro MDL MFCD00011360
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
Nom IUPAC Chlorure de potassium
SMILES [Cl-].[K+]
Spécification
Point d’ébullition 1420 °C
Point de fusion 770 °C
Couleur Blanc
pH 6
Forme physique Pleine
Quantité 500 g
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Poids de la formule 74,54g/mol