Learn More
Chlorure de potassium, extra pur, SLR, Eur. Ph., Fisher Chemical
Code produit 10010310 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10010310 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10010310 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/4240/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point d’ébullition 1420°C
Point de fusion 770°C
CAS 7447-40-7
Couleur Blanc
pH 6
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Formule moléculaire ClK
Numéro MDL MFCD00011360
Synonyme chlorure de potassium, muriate de potasse, chlorure de potassium kcl, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
Nom IUPAC Chlorure de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI : 32588
Poids de la formule 74.54 g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique