Learn More
Chlorure de potassium, très pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10588873 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10588873 5 kg Flacon en plastique 5kg
10404385 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10588873 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 193780050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    263.00€
    246.00€ / 5kg
    Économisez 17.00€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7447-40-7
Formule moléculaire ClK
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
Numéro MDL MFCD00011360
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
Nom IUPAC Chlorure de potassium
SMILES [Cl-].[K+]
Spécification
Point d’ébullition 1420,0°C
Nom chimique ou matériau Potassium chloride
Point de fusion 770,0°C
Couleur Blanc
pH 5,0 à 8,5 (5 %, H2O, 25°C)
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 5 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire KCl
Fieser 06,480
Merck Index 15, 7742
Informations sur la solubilité Solubility in water: 340g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether and acetone
Poids de la formule 74.54
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité Extra pur